Fortfahren mit
SML0865
AA92593
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-(4-Methoxy-3-methyl-benzenesulfonyl)-piperidine, 1-[(4-Methoxy-3-methylphenyl)sulfonyl]-piperidine, Cy1001
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 116.00
CHF 98.60
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 447.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 98.60
ListenpreisCHF 116.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N2CCCCC2)c1cc(c(cc1)OC)C
InChI
1S/C13H19NO3S/c1-11-10-12(6-7-13(11)17-2)18(15,16)14-8-4-3-5-9-14/h6-7,10H,3-5,8-9H2,1-2H3
InChI key
HDTKLZINZGEPFG-UHFFFAOYSA-N
Application
AA92593 has been used as a selective melanopsin inhibitor.
Biochem/physiol Actions
AA92593 is an opsinamide, a potent antagonist of melanopsin-mediated phototransduction with an IC50 of 665 nM in a Ca2+ flux assay in CHO cells expressing melanopsin (Opn4) and selectivity > 10 μM at 74 common biological targets. AA41612 is believed to act by competing for binding to melanopsin. AA41612 inhibited mouse pupillary light reflex and light aversion in vivo. AA92593 and similar compounds might be useful in alleviating the photophobia associated with migraine.
AA92593 is an opsinamide, a potent antagonist of melanopsin-mediated phototransduction.
AA92593 blocks melanopsin activity and stimulates α-melanocyte-stimulating hormone (α-MSH) expression and induces melanin distribution in the melanophores, which darkens the embryo.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABN770SAB4503640EMU041471
description
≥98% (HPLC)
description
clone 1F8.1, from mouse
description
affinity isolated antibody
description
targeting mouse Opn4
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)