Wichtige Dokumente
5.08514
Sigma-Aldrich
Psalmotoxin-1
Synonym(e):
Psalmotoxin-1, ASIC1a Inhibitor, Psalmotoxin 1
Größe auswählen
20 μG
CHF 87.10
CHF 87.10
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 μG
CHF 87.10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C200H312N62O57S6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4689.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 87.10
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Assay
≥94% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
semisolid
viscous liquid
Wirksamkeit
0.9 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
colorless
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
A potent proton-gated sodium channel (ASIC1a) channel blocking neurotoxin (IC50 = 0.9 nm) isolated from the Trinidad chevron tarantula. Psalmotoxin-1 (PcTx1) can distinguish between the two ASIC1 splice variants, ASIC1a and ASIC1b. Binding site is blocked when dimerization with ASIC2a or ASIC3.
Biochem./physiol. Wirkung
Primary Target
ASIC1a
Warnhinweis
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenz
EDCIPKWKGCVNRHGDCCEGLECWKRRRSFEVCVPKTPKT (disulfide bond 3-18, 10-23, 17-33)
Sonstige Hinweise
Qadri, Y. J. et al. 2009. J. Biol. Chem.284, 17625.
M. Mazzuca, et al. 2007. Nat Neurosci.10, 943.
Escoubas, P. et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 25116.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable