Wichtige Dokumente
506190
Sigma-Aldrich
p97-ATPase-Aktivitätshemmer, DBeQ
The p97 ATPase Activity Inhibitor, DBeQ controls the biological activity of p97 ATPase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
p97-ATPase-Aktivitätshemmer, DBeQ, Inhibitor I des Valosin-haltigen Proteins, VCP-Inhibitor I, CID676352, CID16472035, N²,N⁴-Dibenzylchinazolinin-2,4-diamin, KUC105555N, ERAD-Inhibitor I, p97-Inhibitor I
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H20N4
Molekulargewicht:
340.42
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: 2.5 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Quinazolinamin-Verbindung, die die AAA-ATPase (mit verschiedenen zellulären Aktivitäten assoziierte ATPase) p97 (IC50 = 1,6 µ;M gegen WT oder C522A p97) reversibel und mit ATP konkurrierend (Ki = 3,2 µ;M) hemmt und dabei mindestens 50-mal schwächer gegenüber der AAA-ATPase NSF (N-Methylmaleimid-sensibler Faktor) oder der ATP-abhängigen Chymotrypsin-ähnlichen Aktivität von Proteasom 20S wirkt und keine signifikante Aktivität gegenüber einem Panel von ~ 170 Kinasen zeigt. Unterdrückt nachweislich wirksam p97-abhängige zelluläre Prozesse, darunter die Degradation des ERAD (ER-assoziierte Degradation)-Reporters TCRα;-GFP (92,59 % vs. 33,33 % Degradation in 2 h mit DMSO bzw. 10 µ;M DBeQ in HEK293-Kulturen), die autophagische Degradation von LC3-II (LC3-II/LC3-I = 0,04 bzw. 1,0 nach 3 h DMSO bzw. 10 µ;M DBeQ-Behandlung in HeLa-Kulturen), die vom UFD-Signalweg (Ubiquitinfusionsdegradation) vermittelte Degradation des UbG76V-GFP-Reporters (IC50 = 2,3 µ;M in HeLa-Zellen), nicht aber die Degradation der p97-unabhängigen Proteasom-Substrate ODC (Ornithindecarboxylase) und ODD (Sauerstoff-abhängige Degradationsdomäne von HIF-1α;) Luciferase-Fusions-Reporter (IC50 = 45 bzw. 56 µ;M in HeLa-Zellen). Zeigt auch nachweislich selektive antiproliferative Aktivität gegenüber RPMI8226, HeLa und HEK293 im Vergleich zu der nicht-krebsartigen fibroblastischen Zelllinie MRC5 aus der Lunge eines menschlichen Föten (GI50 = 1,2, 3,1, 4,0 bzw. 6,6 µ;M) durch Induzierung zellulärer DEVD-ähnlicher (Caspase-3/7), aber nicht VEID-ähnlicher (Caspase-6) Aktivität (um das 4- bis 6-Fache in 4 h in HeLa-Zellen) über einen noch unbekannten Mechanismus.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Chou, T.F., et al. 2011. Proc. Natl. Acad. Sci. USA108, 4834.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3