Dokumente
506119
Sigma-Aldrich
PhosphoDetect Anti-p38-MAP-Kinase (pThr¹⁸⁰, pTyr¹⁸²) Kaninchen pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
rat, mouse, canine, human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
Angaben zum Gen
human ... MAPK14(1432)
Allgemeine Beschreibung
Dieser PhosphoDetect Anti-p38-MAP-Kinase Kaninchen-pAb ist für die Verwendung in Western Blots und immunzytochemischen (ICC) Assays zum Nachweis von p38-MAP-Kinase validiert.
Erkennt p38α;, β; und γ;/ERK6 phosphoryliert an Thr180 und Tyr182 in UV-behandelten HEK293-Zellen und Sorbitol-behandelten PC12-Zellen.
Hinweis: 1 T = 1 Test. Ausreichend für 10 Western Miniblots.
Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, absorbiert gegen ein Nicht-Phosphopeptid, das der Phosphorylierungsstelle des Immunogens entspricht, gefolgt von Immunaffinitätschromatographie. Erkennt ~p38 MAPK phosphoryliert bei Thr180 und Tyr182.
Immunogen
Ein synthetisches Phosphopeptid, das den Aminosäuren entspricht, die die Thr¹;⁸;⁰;- und Tyr¹;⁸;²;-Phosphorylierungsstellen von menschlicher p38 MAP-Kinase umgeben
Human
Anwendung
Immunblotting (1:1000)
Immunzytochemie (siehe Kommentare)
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In phosphatgepufferter Dulbecco-Kochsalzlösung (ohne Mg2+ und Ca2+), 1 mg/ml BSA, 50 % Glycerin, pH 7,3.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C).
Hinweis zur Analyse
Positivkontrolle
UV-bestrahlte HEK293-Zellen oder Sorbitol-behandelte PC12-Zellen
Sonstige Hinweise
Die entsprechenden phosphorylierten Formen von p42/44 MAPK oder SAPK/JNK MAPK werden nicht nennenswert erkannt. Die Immunogensequenz ist in p38α;, β; und γ; zu 100 % erhalten. Die Immunogensequenz ist auch in p38 von der Maus, vom Affen und vom Karpfen zu 100 % erhalten, eine Kreuzreaktivität wurde jedoch nicht getestet. Dieser Antikörper eignet sich Berichten zufolge auch für die Immunzytochemie. Bei Verdünnung im Verhältnis 1:1000 sind ausreichend Antikörper für 10 Immunblots bei 10 ml pro Blot vorhanden. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Marinissen, M.J., et al. 2001. Genes Dev.15, 535.
Nakagami, H., et al. 2001. Diabetes50, 1472.
Wilsbacher, J.L., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 16988.
Raingeaud, J., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 7420.
Zervos, A.S., et al. 1995. Proc. Natl. Acad. Sci. USA92, 10531.
Han, J., et al. 1994. Science265, 808.
Lee, J.C., et al. 1994. Nature372, 739.
Rouse, J., et al. 1994. Cell78, 1027.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Noriyuki Shibata et al.
Neuropathology : official journal of the Japanese Society of Neuropathology, 28(4), 387-398 (2008-03-04)
Emerging evidence suggests the involvement of programmed cell death and inflammation in amyotrophic lateral sclerosis (ALS). To assess molecular pathological effects of the anti-inflammatory peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPARgamma) agonist pioglitazone in ALS, we verified changes in the population of neurons
Andreas Patzak et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 293(6), R2232-R2242 (2007-09-28)
Adenosine (Ado) enhances ANG II-induced constrictions of afferent arterioles (Af) by receptor-dependent and -independent pathways. Here, we test the hypothesis that transient Ado treatment has a sustained effect on Af contractility, resulting in increased ANG II responses after longer absence
J Kaufmann et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 213(4), 920-932 (2015-01-17)
Hypoxia and sympathetic activation are main factors in the pathogenesis of acute kidney injury (AKI). We tested the hypothesis that noradrenaline (NE) in combination with hypoxia aggravates the vasoreactivity of renal arteries after hypoxia/re-oxygenation (H/R). We tested the role of
Douglas W Strand et al.
American journal of clinical and experimental urology, 2(3), 239-248 (2014-11-07)
Transforming Growth Factor-β (TGF-β) regulates the reactive stroma microenvironment associated with most carcinomas and mediates expression of many stromal derived factors important for tumor progression, including FGF-2 and CTGF. TGF-β is over-expressed in most carcinomas, and FGF-2 action is important
P Martinka et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 193(1), 37-46 (2007-11-17)
Adenosine (Ado) restores desensitized angiotensin II-induced contractions in the renal arterioles via an intracellular, receptor-independent mechanisms including the p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK). In the present study we test the hypothesis that MAPK-activated protein kinase 2 (MK2) mediates the Ado