5.05417
Oxymetazoline Hydrochloride
Synonym(e):
Oxymetazoline Hydrochloride, 6-(tert-butyl)-3-((4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl)-2,4-dimethylphenol hydrochloride, 3-[(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethyl-phenol hydrochloride, Alpha 2 Adrenergic Receptor Agonist, Oxymetazoline hydrochlo
Empfohlene Produkte
Assay
≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H
InChIKey
BEEDODBODQVSIM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
α₂ adrenergic
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3