5.04596
TCN-201
Synonym(e):
TCN-201, 3-Chloro-4-fluoro-N-[(4-{[2-(phenylcarbonyl)hydrazino]carbonyl}phenyl)methyl]benzenesulfonamide, NMDA Antagonist X
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C21H17ClFN3O4S/c22-18-12-17(10-11-19(18)23)31(29,30)24-13-14-6-8-16(9-7-14)21(28)26-25-20(27)15-4-2-1-3-5-15/h1-12,24H,13H2,(H,25,27)(H,26,28)
InChIKey
FYIBXBFDXNPBSF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
NMDA receptors
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Shin, A., et al. 2011. Br. J. Pharmacol.166, 1002.
Edman, S., et al. 2012. Neuropharmacology63, 441.
Hansen, K., et al. 2012. J. Neurosci.32, 6197.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable