5.00713
EphA Antagonist
Synonym(e):
EphA Antagonist, Rtk2 Antagonist, Rtk1 Antagonist, 4-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-2-hydroxybenzoic acid, EphA2 Antagonist, EphA4 Antagoinst, Ephrin Receptor Antagonist
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
3 μM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
EphA
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Noberini, R., et al. 2008. J. Biol. Chem.283, 29461.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable