5.00601
Vitamin B₁₂-Laktose
trituration 0.1%
Qualitätsniveau
Form
solid
Konzentration
0.1%
pH-Wert
5.5-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Löslichkeit
160 g/L
Dichte
1.5 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
Vitamin-B12-Lactoseverreibung 0,1 % eignet sich für die Verwendung in pharmazeutischen Prozessen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2