Merck
499635
Sigma-Aldrich
OSC-Inhibitor, Ro 48-8071
The OSC Inhibitor, Ro 48-8071, also referenced under CAS 189197-69-1, controls the biological activity of 2,3-oxidosqualene:lanosterol cyclase activity (OSC).
Synonym(e):
OSC-Inhibitor, Ro 48-8071
Größe auswählen
10 MG
CHF 137.00
CHF 137.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 137.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H27BrFNO2 · xC4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.37 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 137.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
water: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1c(ccc(c1)OCCCCCCN(CC=C)C)C(=O)c2ccc(cc2)Br
InChI
1S/C23H27BrFNO2/c1-3-14-26(2)15-6-4-5-7-16-28-20-12-13-21(22(25)17-20)23(27)18-8-10-19(24)11-9-18/h3,8-13,17H,1,4-7,14-16H2,2H3
InChIKey
CMYCCJYVZIMDFU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine oral bioverfügbare Benzofuranylallylamin-Verbindung, die als starker, gegen die aktive Stelle gerichteter, konkurrierender und reversibler Inhibitor der Aktivität von 2,3-Oxidosqualen-Lanosterol-Cyclase (OSC; IC50 ~ 6,5 nM gegen Säuger-OSC) wirkt und die Cholesterinsynthese (IC50 ~ 1,5 nM in HepG2-Zellen) bei minimaler Bildung von Dioxidosqualen und Monooxidosqualen verringert. Reguliert die mRNA und Synthese der 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzym-A-Reduktase (HMG-CoA-Reduktase) herunter und verursacht in Tiermodellen weniger unerwünschte Wirkungen als Statine. Steigert nachweislich bevorzugt die DNA-Bindungsaffinität des mutierten p53 und hält das Wachstum von menschlichen Mammakarzinomzellen an (IC50 ~ 10 µ;M).
Warnhinweis
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Thoma, R., et al. 2004. Nature432, 118.
Peffley, D.M., et al. 1998. Biochem. Pharmacol.56, 439.
Morand, O.H., et al. 1997. J. Lipid Res.38, 373.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yinfei Tan et al.
Scientific reports, 10(1), 15837-15837 (2020-09-29)
The Dlx5 homeobox gene was first implicated as an oncogene in a T-ALL mouse model expressing myristoylated (Myr) Akt2. Furthermore, overexpression of Dlx5 was sufficient to drive T-ALL in mice by directly activating Akt and Notch signaling. These findings implied