Wichtige Dokumente
4.91046
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
high purity
Synonym(e):
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20F6N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (electrophoresis)
Form
liquid
pH-Wert
5 (20 °C in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
-6 °C
Dichte
1.40 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (Elektrophorese): ≥ 99.0 %
Identität (NMR): entspricht
Halogenide (IC): ≤ 100 ppm
Wasser (K. F.): ≤ 100 ppm
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable