Wichtige Dokumente
900806
1-Methyl-1-propylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O ≤500 ppm
Synonym(e):
1-Propyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N-Methyl-N-propylpiperidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, PP 13TFSA, PP 13TFSI
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Zusammensetzung
H2O, ≤500 ppm
Verunreinigungen
≤500 ppm H2O
mp (Schmelzpunkt)
12 °C
Dichte
1.412 g/cm3
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
FC(F)(F)[S](=O)(=O)[N-][S](=O)(=O)C(F)(F)F.[N+]1(CCCCC1)(CCC)C
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-7-10(2)8-5-4-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
IEFUHGXOQSVRDQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.