Wichtige Dokumente
4.90288
Sigma-Aldrich
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for synthesis
Synonym(e):
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17F6N3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
Form:
liquid
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
liquid
Wirksamkeit
50-300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Dichte
1.437 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H17N2.C2F6NO4S2/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChIKey
UCCKRVYTJPMHRO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 %
Identität (NMR): entspricht
Halogenide (IC): ≤ 0.1 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable