Alle Fotos(1)
Key Documents
4.90049
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
for synthesis
Synonym(e):
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15BF4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
liquid
pH-Wert
5 (20 °C in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
-71 °C
Dichte
1.20 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChIKey
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Reinheit (HPLC): ≥ 98.0 %
Identität (NMR): entspricht
Halogenide (IC): ≤ 0.1 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.0 %
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
288 °C