481907
Nicotinamide
Precursor of the coenzymes NAD+ and NADP+.
Synonym(e):
Nicotinamide, Niacinamide, Nicotinic Acid Amide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Verunreinigungen
≤0.2% Nicotinic acid (TLC)
Farbe
white
Löslichkeit
water: soluble
Kationenspuren
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChIKey
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup