47589-M
Mitomycin C, Streptomyces caespitosus
Synonym(e):
Mitomycin C, Streptomyces caespitosus, Mitocin C, MMC
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
blue-violet
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
InChIKey
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Schwartz, G.K., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst.87, 1394.
Folnan, R.S. 1993. Oncology 50 (Suppl. 1), 24.
Kawasaki, S., et al. 1992. Jpn. J. Cancer Res.83, 899.
Malkinson, A.M., et al. 1992. Cancer Res.52, 4752.
McEvoy, J.L., et al. 1992. J. Bacteriol.174, 5471.
Tomasz, M., et al. 1987. Science235, 1204.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3