Wichtige Dokumente
4450-OP
Sigma-Aldrich
Ethyl Alcohol 200 Proof 1PC X 4L
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup