442630-M
GMBS
Synonym(e):
GMBS, N-γ-Maleimidobutyryloxysuccinimide
Größe auswählen
CHF 456.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 456.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C12H12N2O6/c15-8-3-4-9(16)13(8)7-1-2-12(19)20-14-10(17)5-6-11(14)18/h3-4H,1-2,5-7H2
InChIKey
PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a hetero-bifunctional cross-linking reagent for the immobilization of neural adhesion molecule L1 onto silicon dioxide surface[1]
- for the crosslinking of biochips with functionalized gold nanoparticles[2]
- for coating salinized capillary tube prior to neutravidin treatment in biosensor sandwich immunoassay[3]
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Kitagawa, T., et al. 1983. J. Biochem. 94, 1160.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable