Merck
422000
Sigma-Aldrich
Kenpaullon
A potent, cell-permeable, and reversible inhibitor of glycogen synthase kinase-3β (IC₅₀ = 230 nM), Lck (IC₅₀ = 470 nM), and cyclin-dependent kinases (Cdks).
Synonym(e):
Kenpaullon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H11BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow-brown
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C16H11BrN2O/c17-9-5-6-14-11(7-9)12-8-15(20)18-13-4-2-1-3-10(13)16(12)19-14/h1-7,19H,8H2,(H,18,20)
InChIKey
QQUXFYAWXPMDOE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, zellpermeabler und reversibler Inhibitor der Glykogensynthase-Kinase-3β; (IC50 = 230 nM), Lck (IC50 = 470 nM) und cyclinabhängiger Kinasen (Cdks). Hemmt Cdk1/Cyclin B (IC50 = 400 nM), Cdk2/Cyclin A (IC50 = 680 nM), Cdk2/Cyclin E (IC50 = 7,5 µ;M) und Cdk5/p25 (IC50 = 850 nM). Hemmt auch andere Kinasen wie c-Src (IC50 = 15 µ;M), Kaseinkinase II (IC50 = 20 µ;M), ERK1 (IC50 = 20 µ;M) und ERK2 (IC50 = 9 µ;M). Die Hemmung ist in Bezug auf die ATP-Bindung kompetitiv.
Biochem./physiol. Wirkung
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 230 nM, 470 nM, 400 nM, 680 nM, 7,5 µ;M, 850 nM, 15 µ;M, 20 µ;M, 20 µ;M, 9 µ;M gegen Glykogensynthasekinase-3β;, Lck IC50, Cdk1/Cyclin B, Cdk2/Cyclin A, Cdk2/Cyclin E und Cdk5/p25, c-Src, Caseinkinase II, ERK1 und ERK2
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Bain, J., et al. 2003. Biochem. J. 371, 199.
Buolamwini, J.K. 2000. Curr. Pharm. Des.6, 379.
Schultz, C., et al. 1999. J. Med. Chem. 42, 2909.
Zaharevitz, D.W., et al. 1999. Cancer Res. 59, 2566.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bryan A Johnson et al.
PLoS pathogens, 18(6), e1010627-e1010627 (2022-06-22)
While SARS-CoV-2 continues to adapt for human infection and transmission, genetic variation outside of the spike gene remains largely unexplored. This study investigates a highly variable region at residues 203-205 in the SARS-CoV-2 nucleocapsid protein. Recreating a mutation found in
Jonathan Bayerl et al.
Cell stem cell, 28(9), 1549-1565 (2021-04-30)
Isolating human MEK/ERK signaling-independent pluripotent stem cells (PSCs) with naive pluripotency characteristics while maintaining differentiation competence and (epi)genetic integrity remains challenging. Here, we engineer reporter systems that allow the screening for defined conditions that induce molecular and functional features of