40-012
Luminex 200™ System
The Luminex 200 system is a compact analyzer that performs up to 100 immunoassays simultaneously using a single drop of fluid, therefore requiring very small samples when compared with other testing technologies.
Synonym(e):
Luminex Multiplexing Platform, Luminex xmap Instrument, Millipore Multiplexing Instrument
Alle Fotos(2)
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Luminex 200 System ist ein kompaktes Analysegerät, mit dem mit nur einem Tropfen Flüssigkeit bis zu 100 Immunassays gleichzeitig analysiert werden können. Bei diesem System wird die Version 3.1 „xPONENT“ des Betriebssystems der xMAP® Technologie verwendet. Bei Nutzung der auf magnetischen Beads basierenden Multianalyt-Panele MILLIPLEX® Maps, der MILLIPLEX® Analysesoftware 5.1 und des technischen Supports stellt das Luminex 200 System bei mittlerem bis hohen Durchsatz eine optimale Lösung für die schnelle und präzise Quantifizierung von Biomarkern dar.
Anwendung
Das Luminex 200 System ist für Multiplexverfahren geeignet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Flexible Verwendung von Assays mit magnetischen und nicht magnetischen Beads
- Bis zu 100 Analyte pro Well einer 96-Well-Platte bei einer Probenmenge von nur 25 μ;l
- Anwenderfreundlich
- Skalierbar durch die Verwendung eines separaten Barcodescanners
Verlinkung
Ersetzt: 40-01
Rechtliche Hinweise
Luminex 200 system is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.