Wichtige Dokumente
40-50030
Millipore
MAGPIX® Antriebsflüssigkeit PLUS, 4er-Pack
Synonym(e):
Antriebsflüssigkeit, Luminex, MAGPIX, MAGPIX Antriebsflüssigkeit PLUS, 4er-Pack, MPXDF4PK
About This Item
UNSPSC-Code:
41116010
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Verpackung
pkg of 4 pack, 700 mL each
Hersteller/Markenname
Milliplex®
Methode(n)
multiplexing: suitable
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Das MAGPIX® Instrument benötigt MAGPIX® Trägerflüssigkeit PLUS als Fördermedium für den Transport der Probe zur Instrumentenoptik. Aufgrund der Kompaktheit des MAGPIX® Systems ist die Trägerflüssigkeit in kleinen vorgefüllten Einwegbehältern (mit je 700 ml) erhältlich, die im Instrument aufbewahrt werden können. Jeder Behälter mit Trägerflüssigkeit PLUS enthält ausreichend Flüssigkeit für ca. zehn Probenplatten und die Behälter sind im 4er-Pack erhältlich.
Anwendung
Zur Verwendung mit dem Luminex MAGPIX® System
Rechtliche Hinweise
MILLIPLEX ist eine eingetragene Marke von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland.
MAGPIX is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Need help deciding which multiplex assay fits your research? Before you start multiplexing with MILLIPLEX® multiplex kits, check out these tips for how to decide what the best MILLIPLEX® assay is for your research. Also, learn what materials are required to complete multiplex workflows but not provided with the kits.
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.
Questions
  1. What are the distinctions between the Magpix Drive Fluid and Drive Fluid Plus? Additionally, how can one transition to Drive Fluid Plus on the MagPix?
    1 answer
    1. The Drive Fluid formulation is being updated from a single preservative to a mixture of three preservatives. This change is intended to enhance transit stability and reduce the likelihood of future acquired microbial resistance.