400036
Glucose Transporter Inhibitor IV, WZB117
The Glucose Transporter Inhibitor IV, WZB117 controls the biological activity of Glucose Transporter.
Synonym(e):
Glucose Transporter Inhibitor IV, WZB117, 3-Fluoro-1,2-phenylene bis(3-hydroxybenzoate), GLUT Inhibitor IV, WZB117
Größe auswählen
CHF 234.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 234.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Fc1c(c(ccc1)OC(=O)c3cc(ccc3)O)OC(=O)c2cc(ccc2)O
InChIKey
FRSWCCBXIHFKKY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Glut1
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable