Wichtige Dokumente
382191-M
Millipore
HMTase-Inhibitor II, Chaetocin
Synonym(e):
HMTase-Inhibitor II, Chaetocin, EHMT2/G9a-Inhibitor II, HMT-Inhibitor II, Histolysin-Methyltransferase-Inhibitor II
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H28N6O6S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
696.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C30H28N6O6S4/c1-33-21(39)27-11-25(15-7-3-5-9-17(15)31-19(25)35(27)23(41)29(33,13-37)45-43-27)26-12-28-22(40)34(2)30(14-38,46-44-28)24(42)36(28)20(26)32-18-10-6-4-8-16(18)26/h3-10,19-20,31-32,37-38H,11-14H2,1-2H3
InChIKey
PZPPOCZWRGNKIR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein natürlich vorkommendes zellpermeables aus Chaetomium isoliertes Epidithiodiketopiperazin, das ein potenter Inhibitor der H3K9-Histonmethyltransferase-Aktivität von Drosophila melanogaster SU(VAR)3-9 und dem humanen Homolog SUV39H1 (IC50 = 600 bzw. 800 nM) ist. Hemmt auf SAM-konkurrierende Weise und zeigt eine weitaus geringere Potenz gegen murine G9a oder Neurospora crassa DIM5 H3K9 HMT (IC50 = 2,5 bzw. 3 µ;M) und keine Wirkung gegen H3K27-HMTase-Aktivität von Drosophila E(z), H3K4-Aktivität von bakterieller SET7/9 oder H4K20-Aktivität von bakterieller PRSET7. Die Reduktion intramolekularer Disulfidbindungen von Chaetocin hat zwar keine Auswirkung auf die HMTase-hemmende Aktivität in zellfreien enzymatischen Assays, doch die Integrität der Disulfidbindungen ist essentiell für die zelluläre Aufnahme. Myelomzelllinien sowie aus Patienten isolierte Myelomzellen sind besonders anfällig für Tod nach H2O2- oder Chaetocin-Behandlung. Der Grund dafür ist ihre erhöhte Sensitivität gegenüber dem durch diese Wirkstoffe induzierten zellulären oxidativen Stress.
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Isham, C.R., et al. 2007. Blood109, 2579.
Greiner, D., et al. 2005. Nat. Chem. Biol.1, 143.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable