Wichtige Dokumente
364206
Sigma-Aldrich
GM 6001
≥95% (HPLC), liquid, Matrix metalloproteinase inhibitor, Calbiochem
Synonym(e):
InSolution GM 6001
Größe auswählen
1 MG
CHF 201.00
CHF 201.00
Voraussichtliches Versanddatum06. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 201.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28N4O4
Molekulargewicht:
388.46
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 201.00
Voraussichtliches Versanddatum06. April 2025
Produktbezeichnung
GM 6001, InSolution, ≥95%, broad-spectrum inhibitor of MMPs
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter Breitspektrum Hydroxamsäure-Inhibitor von Matrix-Metallproteinasen (MMP). Hemmt MMP in-vitro [Ki = 0,4 nM für Hautfibroblasten-Kollagenase (MMP-1), Ki = 0,5 nM für Gelatinase A (MMP-2), Ki = 27 nM für Stromelysin (MMP-3), Ki = 0,1 nM für Neutrophilen-Kollagenase (MMP-8) und Ki = 0,2 nM für Gelatinase B (MMP-9)]. Verhindert auch die Freisetzung von TNF-α; in-vivo und in-vitro und hebt die durch Endotoxin induzierte Letalität in Mäusen auf.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
MMP-1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel Ki: 400 pM für MMP-1, 500 pM für MMP-2, 27 nM für MMP-3, 100 pM für MMP-8 und 200 pM für MMP-9
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Physikalische Form
Eine 10-mM-Lösung (1 mg/257 µ;L) Lösung von GM6001 (Kat.-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-364205&;#124;[/islink]">;364205<;/A>;) in DMSO.
Rekonstituierung
Nach dem ersten Gebrauch in Aliquote aufteilen und kühlen (4 °;C).
Sonstige Hinweise
Solorzano, C.C., et al. 1997. Shock7, 427.
Galardy, R.E., et al. 1994. Ann. NY Acad. Sci.732, 315.
Galardy, R.E., et al. 1994. Cancer Res.54, 4715.
Galardy, R.E., et al. 1993. Drugs Future18, 1109.
Grobelny, D., et al. 1992. Biochemistry31, 7152.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Karin Edsparr et al.
Immunology and cell biology, 87(6), 489-495 (2009-05-13)
Matrix metalloproteinases (MMPs) are thought to be of importance for the migratory ability of natural killer (NK) cells. Their expression and production may influence the amount of tumour-infiltrating NK cells and thereby any therapeutic capability. In this study, we sought
Neus Bota-Rabassedas et al.
Cell reports, 35(3), 109009-109009 (2021-04-22)
Cancer cells function as primary architects of the tumor microenvironment. However, the molecular features of cancer cells that govern stromal cell phenotypes remain unclear. Here, we show that cancer-associated fibroblast (CAF) heterogeneity is driven by lung adenocarcinoma (LUAD) cells at
Jina Yun et al.
Nature communications, 14(1), 156-156 (2023-01-12)
Cellular senescence and the senescence-associated secretory phenotype (SASP) are implicated in aging and age-related disease, and SASP-related inflammation is thought to contribute to tissue dysfunction in aging and diseased animals. However, whether and how SASP factors influence the regenerative capacity
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.