Wichtige Dokumente
361540
Sigma-Aldrich
GSK-3β-Inhibitor I
The GSK-3β Inhibitor I, also referenced under CAS 327036-89-5, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
GSK-3β-Inhibitor I, TDZD-8, 4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidin-3,5-dion
Größe auswählen
5 MG
CHF 111.00
CHF 111.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 111.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 111.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S1N(C(=O)N(C1=O)Cc2ccccc2)C
InChI
1S/C10H10N2O2S/c1-11-9(13)12(10(14)15-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
InChIKey
JDSJDASOXWCHPN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Thiadiazolidinon (TDZD)-Analog, das als hochselektiver nicht mit ATP konkurrierender Inhibitor von GSK-3β; wirkt (IC50 = 2 µ;M). Hemmt Flt-3- und PKC-Aktivitäten (IC50 = 673 nM bzw. 1,4-5,5 µ;M). Hat keine signifikante Auswirkung auf die Aktivitäten von Cdk-1/Cyclin B, CK-II und PKA, (IC50 >;100 µ;M). Bindet an die aktive Stelle des GSK-3β;.
Ein zellpermeables Thiadiazolidinon (TDZD)-Analog, das als hochselektiver nicht mit ATP konkurrierender Inhibitor von GSK-3β; wirkt (IC50 = 2 µ;M). Hemmt Flt-3- und PKC-Aktivitäten (IC50 = 673 nM bzw. 1,4-5,5 µ;M). Hat keine signifikante Auswirkung auf die Aktivitäten von Cdk1/Cyclin B, CK-II, PKA oder PKC (IC50 >;100 µ;M). Hemmt nachweislich die durch Kollagen und Thrombin induzierte Plättchenaggregation.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Gsk-3β;
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 2 µ;M, 673 nM, 1,4-5,5 µ;M jeweils gegen GSK-3β;, Flt-3- und PKC-Aktivitäten
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Guzman, M.L., et al. 2007. Blood110, 4436.
Barry, F.A., et al. 2003. FEBS Lett.553, 173.
Martinez, A., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 1292.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Katryna Pampuscenko et al.
Journal of neurochemistry, 154(3), 316-329 (2019-12-14)
Tau is a microtubule-associated protein, found at high levels in neurons, and its aggregation is associated with neurodegeneration. Recently, it was found that tau can be actively secreted from neurons, but the effects of extracellular tau on neuronal viability are unclear.