Dokumente
36-002
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-SGK-Antikörper
serum, Upstate®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer422/pThr256)
Angaben zum Gen
human ... SGK1(6446)
Spezifität
Erkennt Phospho-SGK.
Immunogen
Peptid, das den Ser255/Thr256 von menschlicher SGK1 umliegenden Aminosäuren entspricht.
Anwendung
Der Anti-Phospho-SGK-Antikörper ist ein Antikörper gegen Phospho-SGK zur Verwendung in WB.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
PI3K, Akt und mTOR-Signalisierung
Nicht zur Verwendung mit Zelllysaten empfohlen.
Qualität
Routinemäßig nach der Phosphorylierung von unaktiver SGK1 (Best.-Nr. 14-332) mit PDK1 (Best.-Nr. 14-280) mittels per Immunblotting nachgewiesenem Phospho-SGK evaluiert
Zielbeschreibung
48 kDa
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Nicht aufgereinigtes Voll-Antiserum des Kaninchens, das 30 % Glycerin und 0,035 % Natriumazid enthält.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °;C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
PDK-aktivierte SGK-Proben
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jian-Bang Xu et al.
Signal transduction and targeted therapy, 9(1), 74-74 (2024-03-26)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection disrupts the epithelial barrier and triggers airway inflammation. The envelope (E) protein, a core virulence structural component of coronaviruses, may play a role in this process. Pathogens could interfere with transepithelial Cl-
J Park et al.
The EMBO journal, 18(11), 3024-3033 (1999-06-05)
Serum and glucocorticoid-inducible kinase (SGK) is a novel member of the serine/threonine protein kinase family that is transcriptionally regulated. In this study, we have investigated the regulatory mechanisms that control SGK activity. We have established a peptide kinase assay for
Yi-Lin Zhang et al.
Mucosal immunology, 11(4), 1149-1157 (2018-03-17)
Airway epithelial cells harbor the capacity of active Cl- transepithelial transport and play critical roles in modulating innate immunity. However, whether intracellular Cl- accumulation contributes to relentless airway inflammation remains largely unclear. This study showed that, in airway epithelial cells
Joseph R Shaw et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 22(1-4), 69-78 (2008-09-05)
Killifish are euryhaline teleosts that adapt to increased salinity by up regulating CFTR mediated Cl(-) secretion in the gill and opercular membrane. Although many studies have examined the mechanisms responsible for long term (days) adaptation to increased salinity, little is
Phase II trial of temsirolimus in patients with metastatic breast cancer.
Gini F Fleming,Cynthia X Ma,Dezheng Huo,Husain Sattar,Maria Tretiakova,L Lin,Olwen M Hahn et al.
Breast Cancer Research and Treatment null