Merck
345758
Sigma-Aldrich
Anti-Ganglioside GM₁, Asialo Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Größe auswählen
100 μL
CHF 454.00
CHF 454.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 454.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 454.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anti-Ganglioside GM₁, Asialo, rabbit polyclonal, recognizes ganglioside GM₁ asialo.
Rabbit polyclonal antibody supplied as undiluted serum. Recognizes ganglioside GM1 asialo.
Recognizes ganglioside GM1 asialo.
Immunogen
purified, bovine brain asialo-ganglioside GM₁
Anwendung
ELISA (1:500)
TLC Immunoblotting (1:100, colorimetric)
Warnhinweis
Toxicity: Standard Handling (A)
Sonstige Hinweise
Does not cross-react with other carbohydrate epitopes. Variables associated with assay conditions will dictate the optimal working dilution.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1