Wichtige Dokumente
344096
Sigma-Aldrich
Fluvastatin, Natriumsalz
InSolution, ≥98% inhibitor of HMG-CoA reductase
Synonym(e):
InSolution Fluvastatin, Natriumsalz, (±)-(3Rʹ,5Sʹ,6E)-7-(3-(4-Fluorophenyl)-1-Isopropylindol-2-yl)-3,5-Dihydroxy-6-Heptenoat, Natrium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H25FNNaO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
[Na+].Fc1ccc(cc1)c2c3c([n](c2\C=C\[C@H](O)C[C@H](O)CC(=O)[O-])C(C)C)cccc3
InChI
1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19-;/m0./s1
InChIKey
ZGGHKIMDNBDHJB-RPQBTBOMSA-M
Allgemeine Beschreibung
Ein synthetischer, konkurrierender Inhibitor von HMG-CoA-Reduktase, der als Anti-Hypercholesterinämie-Mittel fungiert. Im Gegensatz zu Lovastatin (Katalognr. 438185), Mevastatin (Katalognr. 474700) und Simvastatin (Katalognr. 567020) erfordert er vor der Verwendung in In-vitro-Studien keine Aktivierung. Reduziert die MMP-1-Basiswerte in Kulturmedien von Endothelzellen auf zeit- und dosisabhängige Weise. Fluvastatin wird in der Leber metabolisiert, primär mittels Hydroxylierung des Indol-Rings an den Positionen 5 und 6. Ebenfalls finden N-Dealkylierung und β-Oxidation der Seitenkette statt. Die Hydroxy-Metaboliten weisen gemäß Berichten ebenfalls eine gewisse pharmakologische Aktivität auf.
Biochem./physiol. Wirkung
Reversibel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Yamamoto, A., et al. 2001. J. Pharm. Pharmacol.53, 227.
Dansette, P.M., et al. 2000. Exp. Toxicol. Pathol.52, 145.
Ikeda, U., et al. 2000. Hypertension36, 325.
Levy, R.I., et al. 1993. Circulation87 (4 Suppl.), III45.
Tse, F.L.S. et al. 1992. J. Clin. Pharmacol.32, 630.
Yuan, J., et al. 1991. Atherosclerosis87, 147.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable