Wichtige Dokumente
341599
Sigma-Aldrich
FGF-10, menschlich, rekombinant
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Verunreinigungen
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinanter menschlicher Fibroblasten-Wachstumsfaktor 10 (FGF-10), bestehend aus Aminosäuren 137-208 und exprimiert in E. Coli. Reifes menschliches FGF-10, ein ~20 kDa-Protein, umfasst im Bereich des N-Terminus eine serinreiche Region, deren Aminosäuren-Sequenz zu 93 % mit Maus-FGF-10 und zu 96 % mit Ratten-FGF-10 deckungsgleich ist.
Biochem./physiol. Wirkung
ED₅;₀; = 20-100 ng/ml, gemessen mittels Zellvermehrungs-Assay mit 4MBr-5-Affen-Epithelzellen.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 0,2 µ;m steril gefiltertem MOPS, Na₂;SO₄;, EDTA, DTT, BSA.
Rekonstituierung
In sterilem PBS mit mindestens 0,1 % menschlichem oder Rinder-Serumalbumin auf 100 µ;g/ml rekonstituieren.
Nach der Rekonstitution für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank aufbewahren (4 °;C) oder für die langfristige Lagerung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4°;C bis zu 1 Monat lang und bei einer Temperatur von -20°;C bis zu 3 Monate lang stabil.
Sonstige Hinweise
Beenken, A. and M. Mohammadi. 2009. Nat. Rev. Drug Discov.8, 235.
Nomura, S., et al. 2008. Br. J. Cancer99, 305.
Zhang, X., et al. 2006. J. Biol. Chem.281, 15694.
Beer, H.D., et al. 2005. Oncogene24, 5269.
Jaskoll, T., et al. 2005. BMC Dev. Biol.5, 11.
Rice, R., et al. 2004. J. Clin. Invest.113, 1692.
Donjacour, A.A., et al. 2003. Dev. Biol.261, 39.
Mailleux, A.A., et al. 2002. Development129, 53.
Sakaue, H., et al. 2002. Genes Dev.16, 908.
Makarenkova, H.P., et al. 2000. Development127, 2563.
Makarenkova, H.P., et al. 2000. Development127, 2563.
Pirvola, U., et al. 2000. J. Neurosci.20, 6125.
Weaver, M., et al. 2000. Development127, 2695.
Igarashi, M., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 13230.
Min, H., et al. 1998. Genes Dev.12, 3156.
Bellusci, S., et al. 1997. Development124, 4867.
Emoto, H., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 23191.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3