Wichtige Dokumente
341220
Sigma-Aldrich
Exo1
A cell-permeable methylanthranilate analog that reversibly inhibits vesicular traffic from ER to Golgi in mammalian cells by inducing tubulation and collapsing of the Golgi membrane.
Synonym(e):
Exo1, 2-(4-Fluorobenzoylamino)methylbenzoat, 2-(4-Fluorobenzoylamino)benzoesäure-Methylester, ER-Export-Inhibitor I
Größe auswählen
25 MG
CHF 147.00
CHF 147.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 147.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12FNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 147.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMF: 25 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)C(=O)Nc2c(cccc2)C(=O)OC
InChI
1S/C15H12FNO3/c1-20-15(19)12-4-2-3-5-13(12)17-14(18)10-6-8-11(16)9-7-10/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChIKey
KIAPWMKFHIKQOZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Methylanthranilat-Analog, das den Vesikeltransport von ER zu Golgi in Säugetierzellen reversibel hemmt (IC50 = 20 µ;M in BSC1-Zellen), indem Tubulation und Kollaps der Golgi-Membran induziert und der Transport zum ER zurückgeleitet wird. Fungiert als starker und selektiver Modifikator der Golgi ARF1 GTPase-Aktivität. Im Gegensatz zu dem Membrantransport-Inhibitor Brefeldin A (BFA; Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-203729&;#124;[/islink]">;203729<;/A>;) scheint die Wirkung dieses Stoffs auf den Golgi-Apparat beschränkt, da keine Wirkung an den endozytischen Organellen wie Endosomen und TGN (Trans-Golgi-Netzwerk) festgestellt werden kann. Die inhibitorischen Mechanismen und Ziele scheinen sich erheblich von BFA zu unterscheiden, wodurch sich dieser Stoff als wertvolle Alternative zur Ergänzung von BFA in Membrantransport-Studien anbietet.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Golgi ARF1 GTPase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 20 µ;M zur Hemmung des Vesikeltransports vom ER zu Golgi in BSC1-Zellen
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Feng. Y., et al. 2003. Proc. Natl. Acad. Sci. USA100, 6469.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chi-Ling Chiang et al.
Nature communications, 14(1), 6692-6692 (2023-10-24)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) tumours carry multiple gene mutations and respond poorly to treatments. There is currently an unmet need for drug carriers that can deliver multiple gene cargoes to target high solid tumour burden like PDAC. Here, we report