Wichtige Dokumente
324470
Sigma-Aldrich
E-4031
≥98% (HPLC), solid, K⁺ current inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
E-4031, 4ʹ-[[1-[2-(6-Methyl-2-Pyridinyl)ethyl-4-Piperidinyl]carbonyl]methanesulfonanilid, 2HCl
Größe auswählen
5 MG
CHF 379.00
CHF 379.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 379.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N3O3S · 2HCl · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
510.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 379.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
E-4031, A potent and selective inhibitor of the rapid type of inactivating inward-rectifying K+ current (IK, IR) (IC₅₀ = 10 nM).
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
water: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CC2)CCc3nc(ccc3)C)C
InChI
1S/C21H27N3O3S/c1-16-4-3-5-19(22-16)12-15-24-13-10-18(11-14-24)21(25)17-6-8-20(9-7-17)23-28(2,26)27/h3-9,18,23H,10-15H2,1-2H3
InChIKey
SRUISGSHWFJION-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein starker und selektiver Inhibitor des inaktivierenden einwärts gleichrichtenden Kaliumstroms (IK,IR) (IC50 = 10 nM). Bei Inside-Out-Stellen blockiert E-4031 zudem den ATP-sensitiven K+-Kanal (EC50 = 31 µ;M). Ein spezifischer Blocker der kardialen HERG-Kanäle (IC50 = 7,7 nM). Ein Antiarrhythmikum Klasse III mit verschiedenen atrialen und ventrikulären Aktivitäten.
Ein starker und selektiver Inhibitor des schnellen Typs von inaktivierendem einwärts gleichrichtenden K+-Strom (IK,IR) (IC50 = 10 nM). Ein Antiarrhythmikum Klasse III mit verschiedenen atrialen und ventrikulären Aktivitäten. Ein spezifischer Blocker der HERG-Kanäle (IC50 = 7,7 nM).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Inhibitor des schnellen Typs von inaktivierendem einwärts gleichrichtenden K+-Strom
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 10 nM zur Hemmung des schnellen Typs von inaktivierendem einwärts gleichrichtenden K+-Strom
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Ficker, E., et al. 2000. Am. J. Physiol.279, H1748.
Ono, K., et al. 2000. J. Physiol. (London)524 (Pt. 1), 51.
Xie, J.T., et al. 2000. Methods Find. Exp. Clin. Pharmacol.22, 67.
Bauer, C.K., et al. 1999. Mol. Cell Endocrinol. 148, 37.
Baskin, E.P., and Lynch, J.J. 1998. J. Pharmacol. Exp. Ther. 285, 135.
Weinsberg, F., et al. 1997. Pflugers Arch. 434, 1.
West, P.D., et al. 1997. J. Cardiovasc. Pharmacol. Ther.2, 205.
West, P.D., et al. 1996. Pharmacol. Toxicol.78, 89.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable