Fortfahren mit
M5060
E-4031
≥98% (HPLC), lyophilized powder
Synonym(e):
N-[4-[[1-[2-(6-Methyl-2-pyridinyl)ethyl]-4-piperidinyl]carbonyl]phenyl]methanesulfonamide dihydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 240.00
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 694.00
CHF 589.90
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’430.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H27N3O3S · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
CHF 240.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage condition
desiccated
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
color
white
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cc1cccc(CCN2CCC(CC2)C(=O)c3ccc(NS(C)(=O)=O)cc3)n1
InChI
1S/C21H27N3O3S.2ClH/c1-16-4-3-5-19(22-16)12-15-24-13-10-18(11-14-24)21(25)17-6-8-20(9-7-17)23-28(2,26)27;;/h3-9,18,23H,10-15H2,1-2H3;2*1H
InChI key
ZQBNWMFBOSOOLX-UHFFFAOYSA-N
Application
E-4031 has been used as:
  • human ether-a-go-go-related gene (hERG) blocker in human-induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes (hiPSC-CMs)
  • IKr blocker in long QT syndrome (LQTS) induced pluripotent stem (iPSCs) embryoid bodies
  • IKr blocker in rat ventricular myocytes
Biochem/physiol Actions
E-4031 selectively blocks hERG K+ channels.
E-4031 is a antiarrhythmic drug and belongs to the class III type. It is a methanesulfonanilide compound and is effective in treating arrhythmia and modulates ventricular fibrillation. E-4031 mediates the prolongation of action potential duration (APD) in transgenic long-QT type 1 (LQT1) rabbits. An isoleucine mutation in human ether-a-go-go-related gene (hERG) abolishes its interaction with E-4031.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
324470SML2353SML2738
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: 50 mg/mL, water: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
lyophilized powder
form
solid
form
powder
form
powder
color
white
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)