Dokumente
288500-M
Millipore
DL-α-Difluormethylornithin, Hydrochlorid
A cell-permeable, anticancer agent that acts as a specific and irreversible inhibitor of ornithine decarboxylase (ODC), the rate-limiting enzyme in polyamine biosynthesis.
Synonym(e):
DL-α-Difluormethylornithin, Hydrochlorid, DFMO, Eflornithin, RMI-71782
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12F2N2O2 · xHCl · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17 (anhydrous free base basis)
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
methanol: 25 mg/mL
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C6H12F2N2O2.ClH.H2O/c7-4(8)6(10,5(11)12)2-1-3-9;;/h4H,1-3,9-10H2,(H,11,12);1H;1H2
InChIKey
FJPAMFNRCFEGSD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables Antikrebsmittel, das als spezifischer und nicht reversibler Inhibitor von Ornithindecarboxylase (ODC) fungiert, das bei der Polyamin-Biosynthese als ratenbegrenzendes Protein dient. Hemmt die B16-Melanom-induzierte Angiogenese in ovo und die Vermehrung von vaskulären Endothelzellen in vitro.
Ein zellpermeables Antikrebsmittel, das als spezifischer und nicht reversibler Inhibitor von Ornithindecarboxylase (ODC) fungiert, das bei der Polyamin-Biosynthese als ratenbegrenzendes Protein dient. Hemmt die B16-Melanom-induzierte Angiogenese in ovo und die Vermehrung von vaskulären Endothelzellen in vitro.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
ODC
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Meyskens, F.L., Jr., and Gerner, E.W. 1995. J. Cell. Biochem. (Suppl.) 22, 126.
Feuerstein, B.G., et al. 1992. Cancer Res. 52, 6782.
Takigawa, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 4131.
Weeks, C.E., et al. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 79, 6028.
Danzin, C., et al. 1979. Life Sci. 24, 519.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable