Wichtige Dokumente
239900
Sigma-Aldrich
Cypermethrin
Synthetic type II pyrethroid. Potent inhibitor of calcineurin (protein phosphatase 2B; IC₅₀ = 40 pM). May also have varied effects on ion channels.
Synonym(e):
Cypermethrin
Größe auswählen
10 MG
CHF 130.00
CHF 130.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 130.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H19Cl2NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 130.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Beschreibung
Merck USA index - 14, 2767
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
oil
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
DMSO: 15 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(=CC1C(C1C(=O)OC(c2cc(ccc2)Oc3ccccc3)C#N)(C)C)Cl
InChI
1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
InChIKey
KAATUXNTWXVJKI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Synthetisches Typ-II-Pyrethroid. Starker Inhibitor von Calcineurin (Proteinphosphatase 2B; IC50 = 40 pM). Könnte zudem verschiedene Wirkungen auf Ionenkanäle aufweisen.
Typ-II-Pyrethroid-Insektizid. Starker Inhibitor von Calcineurin (Proteinphosphatase 2B; IC50 = 40 pM). Könnte zudem verschiedene Wirkungen auf Ionenkanäle aufweisen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Calcineurin
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Ziel-IC50: 40 pM gegen Calcineurin (Proteinphosphatase 2B
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch (F)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Richter, A., et al. 1995. Biochem. Pharmacol.49, 367.
Wang, J.H., and Stelzer, A. 1994. NeuroReport 5, 2377.
Enan, E., and Matsumura, F. 1992. Biochem. Pharmacol.43, 1777.
Narahasi, T. 1992. Trends Pharmacol. Sci.13, 236.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup