Merck
239824
Sigma-Aldrich
CXCR7-Agonist, VUF11207
The CXCR7 Agonist, VUF11207 controls the biological activity of CXCR7. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonym(e):
CXCR7-Agonist, VUF11207
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H35FN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
470.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
oil
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light yellow
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(N(CCC1N(C)CCC1)C/C(C)=C/C2=C(F)C=CC=C2)C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3
Allgemeine Beschreibung
Ein Styrol-Amid-Derivat, das als hochgradig affiner und starker Ligand des Chemokinrezeptors CXCR7 (pKi = 8,1) fungiert und die Rekrutierung von β;-Arrestin2 und darauffolgende Internalisierung von CXCR7 induziert. Eine Exposition von HEK293 T-Zellen, die vorübergehend mit cDNA infiziert wurden, die sowohl CXCR7-RLuc als auch β;-Arrestin 2-YFP kodiert, gegenüber VUF11207 induziert eine dosisabhängige Steigerung des BRET-Signals (Biolumineszenz-Resonanz-Energie-Transfer) (EC50 = 1,6 nM), was darauf hinweist, dass seine agonistische Rolle in β;-arrestin2 an den aktiven Rezeptor rekrutiert wird.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
CXCR7
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Wijtmans, M., et al. 2011, Eur J Med Chem51, 184.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable