218785
Caspase-10, Human, Recombinant, E. coli
Caspase-10, Human, Recombinant is expressed in E. coli as a single polypeptide. Fused at the N- and C- termini to a His•Tag sequence. Undergoes spontaneous autoprocessing to yield the active enzyme.
Synonym(e):
Mch4, FLICE-2
Größe auswählen
CHF 589.00
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 589.00
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥150,000 units/mg protein
≥50,000 units/mL
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Einheitendefinition
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Ng, P.W., et al. 1999. J. Biol. Chem. 274, 10301.
Vincenz, C., and Dixit, V.M. 1997. J. Biol. Chem. 272, 6578.
Srinivasula, S.M., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 93, 14486.
WGK
WGK 2