218683
Casein-α, His•Tag® Fusion
Synonym(e):
Casein-α, Human, Recombinant
About This Item
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Kasuga, M., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 10973.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable