Merck
217721
Sigma-Aldrich
RO-3306
≥95% (HPLC), liquid, Cdk1 inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
InSolution Cdk1-Inhibitor IV, RO-3306, 5-(Chinolin-6-ylmethylen)-2-(thiophen-2-ylmethylamino)thiazol-4(5H)-on, 5-(6-Chinolinylmethylen)-2-((2-thienylmethyl)amino)-4(5H)-thiazolon
Größe auswählen
2 MG
CHF 192.00
CHF 192.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 MG
CHF 192.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H13N3OS2
Molekulargewicht:
351.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 192.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Produktbezeichnung
Cdk1-Inhibitor IV, RO-3306, InSolution, ≥95%
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
[s]1c(ccc1)CNC2=NC(=O)\C(=C\c3cc4c(nccc4)cc3)\S2
InChI
1S/C18H13N3OS2/c22-17-16(24-18(21-17)20-11-14-4-2-8-23-14)10-12-5-6-15-13(9-12)3-1-7-19-15/h1-10H,11H2,(H,20,21,22)/b16-10-
InChIKey
XOLMRFUGOINFDQ-YBEGLDIGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Chinolinylthiazolinon-Verbindung, die als potenter und ATP-kompetitiver Inhibitor von Cdk1 dient (Ki = 35 nmol/l und 110 nmol/l für Cdk1/B1 bzw. Cdk1/A). Sie beeinflusst Cdk2/E, PKCδ und SGK nur bei deutlich höheren Konzentrationen (Ki = 340, 318 bzw. 497 nmol/l) und zeigt wenig Wirkung gegen Cdk4/D und sechs weitere häufig untersuchte Kinasen (Ki = 2 mol/l). Eine kurzzeitige Behandlung für bis zu 20 Stunden führt zu einem vollständig reversiblen Zellzyklusarrest bei G2/M, während eine längere Behandlung (>48 Stunden) zum apoptotischen Zelltod in proliferierenden Krebszellen, jedoch nicht in nichttumorigenen Epithelzelllinien führt. Die feste Form dieser Verbindung (Katalognr. 217699) ist auch erhältlich.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Cdk1/B1 und Cdk1/A
Reversibel: ja
Sekundärziel
Cdk2/E, PKCδ und SGK
Zellpermeabel: ja
Ziel-Ki: 35 nmol/l und 110 mol/l für Cdk1/B1 bzw. Cdk1/A.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Physikalische Form
Eine 10-mM-Lösung (2 mg/569 l) von Cdk1-Inhibitor IV RO-3306 (Katalog-Nr. 217699) in DMSO.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Aliquote sind bei -70 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Vassilev, L.T., et al. 2006. Proc. Natl. Acad. Sci. USA103, 10660.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jonathan Stahl-Meyer et al.
Cells, 11(5) (2022-03-11)
The recent discovery demonstrating that the leakage of cathepsin B from mitotic lysosomes assists mitotic chromosome segregation indicates that lysosomal membrane integrity can be spatiotemporally regulated. Unlike many other organelles, structural and functional alterations of lysosomes during mitosis remain, however
Shoumin Zhu et al.
Cell reports, 42(1), 112005-112005 (2023-01-23)
Infection with Helicobacter pylori (H. pylori) is the main risk factor for gastric cancer, a leading cause of cancer-related death worldwide. The oncogenic functions of cyclin-dependent kinase 1 (CDK1) are not fully understood in gastric tumorigenesis. Using public datasets, quantitative real-time
Scott G Wilcockson et al.
Developmental cell, 58(23), 2802-2818 (2023-09-16)
Extracellular signal-regulated kinase (Erk) signaling dynamics elicit distinct cellular responses in a variety of contexts. The early zebrafish embryo is an ideal model to explore the role of Erk signaling dynamics in vivo, as a gradient of activated diphosphorylated Erk (P-Erk)
Marina Capece et al.
Cell death and differentiation, 30(9), 2078-2091 (2023-08-04)
The discrimination of protein biological functions in different phases of the cell cycle is limited by the lack of experimental approaches that do not require pre-treatment with compounds affecting the cell cycle progression. Therefore, potential cycle-specific biological functions of a
Xiaofang Tang et al.
iScience, 26(1), 105667-105667 (2023-01-11)
Eukaryotic cells transit through the cell cycle to produce two daughter cells. Dysregulation of the cell cycle leads to cell death or tumorigenesis. Herein, we found a subunit of the ER membrane complex, EMC3, as a key regulator of cell