Merck
217594
Sigma-Aldrich
Anti-CD44-mAb der Ratte (A020)
liquid, clone A020, Calbiochem®
Größe auswählen
100 μL
CHF 501.00
CHF 501.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 501.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 501.00
Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A020, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
canine, bovine, human, rabbit, porcine, mouse
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... Cd44(281057)
dog ... Cd44(403939)
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
pig ... Cd44(100525150)
Allgemeine Beschreibung
Anti-CD44, Ratte, monoklonal, Klon A020, erkennt das ~85–95-kDa-CD44-Protein (gp90) beim Mensch und GP85 bei der Maus. Er wurde für ELISA, IF, IP, RIA, WB und IHC validiert.
Erkennt das ~85–95-kDa-CD44-Protein (gp90) beim Mensch und GP85 oder Pgp-1 bei der Maus.
Monoklonaler Antikörper der Ratte, der durch Ammoniumsulfatfällung und DEAE-Chromatografie aufgereinigt wurde. Erkennt das ~85–95-kDa-CD44-Protein.
Immunogen
Aufgereinigtes humanes Lymphozyten-CD44
Human
Anwendung
ELISA (1:2000)
Durchflusszytometrie (1:1000)
Immunblot (1:1000)
Immunfluoreszenz (1:200)
Immunhistochemie (1:250)
Immunpräzipitation (1:200)
Neutralisationsstudien (siehe Kommentare und Anwendungsreferenzen)
Radioimmunassay (1:5000)
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
In 150 mol/l NaCl, 10 mol/l Natriumphosphat, pH-Wert 7,5.
Rekonstituierung
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Sonstige Hinweise
Dieser Antikörper erkennt eine gemeinsame Determinante der CD44-Klasse von Proteinen spezifisch und reagiert damit. Dieser Antikörper blockiert Berichten zufolge die Wechselwirkung zwischen Hyaluronan und CD44 (siehe Anwendungsreferenzen). Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Iida, N. und Bourguignon, L.Y.W. 1995. J. Cell Physiol.162, 121.
Bourguignon, L.Y.W., et al. 1993. J. Immunol.151, 6634.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jay J Cao et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 20(1), 30-40 (2004-12-28)
HA activates CD44 to stimulate RANKL expression in bone marrow stromal cells. HA stimulation of RANKL is blocked by anti-CD44 antibody and is absent in cells from CD44(-/-) mice. CD44(-/-) mice exhibit thicker cortical bone and a smaller medullary cavity
Shibnath Ghatak et al.
The Journal of biological chemistry, 280(10), 8875-8883 (2005-01-06)
Hyaluronan is enriched in many types of human cancers, and manipulations of hyaluronan expression or interactions have a major influence on tumor progression in animal models. Increased ErbB2 activity is characteristic of several cancers and is responsible for many aspects
Daniel S Puperi et al.
Biomacromolecules, 17(5), 1766-1775 (2016-04-28)
Advanced tissue engineered heart valves must be constructed from multiple materials to better mimic the heterogeneity found in the native valve. The trilayered structure of aortic valves provides the ability to open and close consistently over a full human lifetime
Eun-Ju Chang et al.
Journal of cell science, 120(Pt 1), 166-176 (2006-12-14)
The differentiation of osteoclasts, cells specialized for bone resorption, is governed by two key factors, macrophage colony stimulating factor (M-CSF) and receptor activator of nuclear factor kappaB ligand (RANKL). The extracellular matrix (ECM) is an important factor influencing cell fate.
Tao Yan et al.
Cell death discovery, 8(1), 193-193 (2022-04-13)
Immunosuppressive tumor microenvironment is a crucial factor that impedes the success of tumor immunotherapy, and tumor-associated macrophages (TAMs) are essential for the formation of tumor immunosuppressive microenvironment. Hyaluronic acid (HA) is highly important brick for glioblastoma microenvironment, but whether it