208910
Anti-Calreticulin(405-417)-Kaninchen-pAb
liquid, Calbiochem®
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
monkey, human, mouse, canine, hamster, bovine, rat, porcine
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunzytochemie (siehe Kommentare)
Immunpräzipitation (siehe Kommentare)
Immunohistochemie (siehe Kommentare)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Wada, I., et al. 1997. EMBO J. 16, 5420.
Nauseef, W.F., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 4741.
Jethmalani, S.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 23603.
Smith, M.J. und Koch, G.L.E. 1989. EMBO J.8, 3581.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1