Merck
208725
Sigma-Aldrich
Calphostin C, Cladosporium cladosporioides
A cell permeable, highly specific inhibitor of protein kinase C (IC₅₀ = 50 nM) that interacts with the protein′s regulatory domain by competing at the binding site of diacylglycerol and phorbol esters.
Synonym(e):
Calphostin C, Cladosporium cladosporioides, UCN-1028c
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H38O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
790.76
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light brown
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
ethanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C44H38O14/c1-20(56-43(50)22-10-8-7-9-11-22)16-25-31-32-26(17-21(2)57-44(51)58-24-14-12-23(45)13-15-24)42(55-6)40(49)34-28(47)19-30(53-4)36(38(32)34)35-29(52-3)18-27(46)33(37(31)35)39(48)41(25)54-5/h7-15,18-21,45,48-49H,16-17H2,1-6H3
InChIKey
LSUTUUOITDQYNO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler, hochspezifischer Inhibitor von Proteinkinase C (IC50 = 50 nmol/l), der mit der regulatorischen Domäne des Proteins interagiert, indem er um die Bindungsstelle von Diacylglycerin und Phorbolestern konkurriert. Bei höheren Konzentrationen hemmt er Myosin-Leichtkettenkinase (IC50 >5 µmol/l), Proteinkinase A (IC50 >50 µmol/l), Proteinkinase G (IC50 >25 µmol/l) und p60v-src-Proteintyrosinkinase (IC50 >50 µmol/l). Konkurriert nicht mit Ca2+ oder Phospholipiden. Leitet auch die apoptotische DNA-Fragmentierung und den Zelltod in humanen promyelozytischen HL-60-Leukämiezellen ein. Die Hemmung von PKC hängt in zellfreien Systemen von der Aussetzung gegenüber Licht ab. Normales Fluoreszenzlicht reicht für die vollständige Aktivierung.
Ein zellpermeabler, hochspezifischer Inhibitor von Proteinkinase C (IC50 = 50 nmol/l), der mit der regulatorischen Domäne des Proteins interagiert, indem er um die Bindungsstelle von Diacylglycerin und Phorbolestern konkurriert. Konkurriert nicht mit Ca2+ oder Phospholipiden. Bei höheren Konzentrationen hemmt er Myosin-Leichtkettenkinase (IC50 >5 µmol/l), Proteinkinase A (IC50 >50 µmol/l), Proteinkinase G (IC50 >25 µmol/l) und p60v-src (IC50 >50 µmol/l). Leitet die apoptotische DNA-Fragmentierung und den Zelltod in humanen promyelozytischen HL-60-Leukämiezellen ein. Erfordert eine kurze Aussetzung gegenüber Licht für die Aktivierung.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PKC
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 50 nmol/l gegen Proteinkinase C
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Jarvis, W.D., et al. 1994. Cancer Res.54, 1707.
Svetlov, S. und Nigami, S. 1993. Biochim. Biophys. Acta 1177, 75.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. FEBS Lett. 314, 149.
Shimamato, H., et al. 1992. Br. J. Pharmacol.107, 282.
Bruns, R.F., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 288.
Tamaoki, T., et al. 1990. Biotechnology8, 732.
Kobayashi, E., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.159, 548.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J C Norman et al.
FEBS letters, 484(3), 179-183 (2000-11-18)
Aggregation by immune complexes of receptors specific for the Fc region of IgG results in their internalisation and disposal by trafficking to lysosomes. We show here that internalisation of FcgammaRI by IFN-gamma treated U937 cells following receptor aggregation by cross-linking
Tomoya Sasahara et al.
iScience, 24(9), 102936-102936 (2021-08-31)
Amyloid β-protein (Aβ) may contribute to worsening of Alzheimer's disease (AD) through vascular dysfunction, but the molecular mechanism involved is unknown. Using ex vivo blood vessels and primary endothelial cells from human brain microvessels, we show that patient-derived Aβ assemblies, termed
Humberto Muzi-Filho et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 54(6), 1143-1162 (2020-11-18)
Chronic malnutrition (M) affects >1 billion people worldwide. Epidemiological data point to long-term renal and cardiovascular outcomes (e.g. arterial hypertension, cardiorenal syndromes). The renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) has been implicated in the physiopathology of these disturbances, but M-induced alterations in RAAS-modulated