Dokumente
204897
Sigma-Aldrich
Komplement C4b, human
Complement C4b, Human, is a native, 193 kDa glycoprotein composed of the modified C4 α-chain (α′) and intact β- and γ-chains complement component.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
IgG, IgA, IgM, Factor B, Factor H, C3, ceruloplasmin, or albumin, trace
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Biochem./physiol. Wirkung
Das Komplement-C4b-Fragment wird durch die Spaltung der C4-α-Kette durch aktiviertes C1-Enzym gebildet. Wie C3b besitzt C4b vorübergehend die Fähigkeit, mit verschiedenen Zielzelloberflächen eine kovalente Esterbindung einzugehen. Das an die Zielzelloberflächen gebundene C4b wirkt als wichtige nicht-enzymatische Untereinheit des C3-Spaltungsenzyms (C4b, C2a) des klassischen Wegs. Dieses oberflächengebundene C4b besitzt außerdem opsonische und Immunadhärenzaktivitäten, die von dem CR1(CD35)-Komplementrezeptor abhängig sind, der auf vielen Entzündungszellen zu finden ist.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable