Fortfahren mit
1.99022
Pufferlösung
(di-sodium hydrogen phosphate/sodium hydroxide) traceable to SRM from NIST und PTB pH 12.00 (25°C) Certipur®
Synonym(e):
Pufferlösung pH 12,0 (25 °C in H2O) (Dinatriumhydrogenphosphat/Natriumhydroxid)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
30 x 30 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 166.00
4 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 376.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161705
CHF 166.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
pH
12.0 (25 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Die Dinatriumhydrogenphosphat/Natriumhydroxid-Pufferlösung wird gravimetrisch aus hochqualitativen Reagenzien und Wasser in einem registrierten Kalibrierlabor hergestellt. Die Messung des pH-Werts von 12,00 bei 25 °C erfolgt mithilfe einer kombinierten Glaselektrode im Anschluss an eine 5-Punkt-Kalibrierung. Die Messung erfolgt gemäß DIN 19268 und wird mit Referenzpufferlösungen im Einklang mit DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur. und USP durchgeführt. Der pH-Wert des Puffers ist stark temperaturabhängig. Aus diesem Grund muss während des Gebrauchs eine konstante Temperatur eingehalten werden.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Application
Der Puffer wird als Standard bei der Kalibrierung von pH-Messgeräten oder pH-Elektroden sowie als Kontrolle beim Messen des pH-Wertes anderer Lösungen verwendet.
Features and Benefits
  • Gemessen und qualifiziert in einem gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 akkreditierten Labor
  • Rückführbar auf einen sekundären Referenzstandard des NIST und einen primären, zertifizierten Referenzstandard der PTB.
  • Zur Reduzierung der Abfallerzeugung in 30-mL-Tütchen als gebrauchsfertige Lösung und in einer innovativen und nachhaltigen Titripac® PE/Aluminiumverpackung erhältlich.
  • Zur effizienten Prüfung ist im Lieferumfang ein detailliertes und chargenspezifisches Analysenzertifikat (CoA) enthalten.
  • Das Produktetikett richtet sich nach ISO-Guide 31 und enthält Informationen über Bestellnummer, Artikelbeschreibung, Chargennummer, Sicherheitsdaten und Verfallsdatum.
  • Das Verpackungsmaterial wurde umfassenden Stabilitätsstudien nach ISO-Guide 35 unterzogen.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.990211.094321.99012
format
mixture
format
mixture
format
mixture
format
mixture
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pufferlösung
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
199022000104027269036447
199022400004027269041236