Merck
1.94608
Supelco
3-Methyl-1-Butanol
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Isoamylalkohol, Isopentylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
Beilstein:
1718835
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
2 mmHg ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
644 °F
Expl.-Gr.
1.2-9 %, 100 °F
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−117 °C (lit.)
Dichte
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany