Merck
1.94521
Supelco
Diisopropylether
EMPLURA®
Synonym(e):
Isopropylether
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.17
Beilstein:
1731256
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
120 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPLURA®
Selbstzündungstemp.
827 °F
Expl.-Gr.
1-21 %, 100 °F
Brechungsindex
n20/D 1.367 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−85 °C (lit.)
Dichte
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-20.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-29 °C - closed cup