Merck
1.94501
Supelco
Glycerin
anhydrous, for analysis EMPLURA®
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol, Glycerin
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.09
Beilstein:
635685
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
Qualität:
anhydrous
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Dampfdruck:
<1 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
anhydrous
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPLURA®
Selbstzündungstemp.
698 °F
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Dichte
1.25 g/mL (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
1.94501.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup