Wichtige Dokumente
1.93699
Supelco
Potassium aluminium sulfate dodecahydrate
EMPLURA®
Synonym(e):
Aluminium potassium sulfate dodecahydrate
About This Item
Lineare Formel:
KAl(SO4)2 · 12 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[K+].[Al]1(O[S](=O)(=O)O1)O[S](=O)(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChIKey
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1