Wichtige Dokumente
1.93683
Supelco
di-Kaliumoxalatmonohydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
di-Potassium oxalate monohydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2K2O4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)[O-].O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1