Wichtige Dokumente
1.93648
Supelco
Natriumthiosulfat-Pentahydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Sodium thiosulfate pentahydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Na2O3S2 · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChIKey
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable