Merck
1.93502
Supelco
Natriumhydroxid
pellets, EMPLURA®
Synonym(e):
‘Caustic Soda’
About This Item
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352305
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
laboratory grade
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
99%
Form
pellets
solid
pH-Wert
>14 (20 °C, 100  g/L)
bp
1,390 °C/1,013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
318 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 1,090 g/L at 20 °C
Dichte
2.13 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
20-25°C
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Verpackung
1.93502.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable