Merck
1.93200
Supelco
Silbernitrat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Salpetersäure Silber(I)-salz
About This Item
Lineare Formel:
AgNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
5.8 (vs air)
Assay
99.5%
Form
solid
Verunreinigungen
(≤0.2)
mp (Schmelzpunkt)
212 °C (dec.) (lit.)
Dichte
4.350 g/cm3
Kationenspuren
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Pb: ≤0.001%%
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
1.93200.0027: 25 g, Minimum order quantity: 1
1.93200.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93200.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable